Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10543541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543541 5 g Glasflasche 5 Gramm
10397540 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10499470 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10679263 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10543541 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 173600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Cystein (CAS-Nr. 52-90-4) ist eine essentielle schwefelhaltige Aminosäure, die mit Cystin verwandt ist.Spielt eine wichtige Rolle in der Proteinsynthese.Es ist ein Vorläufer von Glutathion-Antioxidansystemen und Eisen-Schwefel-Clustern.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L-Cystein ist eine essentielle Aminosäure und einer der Bausteine für die Synthese von Proteinen
  • Diese Verbindung ist Teil von Glutathion-Antioxidanssystemen und Eisen-Schwefel-Clustern
Anwendungen
  • Es spielt eine Rolle bei der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden.
  • Diese Verbindung wird auch auf die Spaltung von Disulfid-Bindungen in Keratin, dem Hauptprotein in Nägeln, Haut und Haaren, angewendet
  • In der chemischen Forschung wird es als entscheidender Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis verwendet
  • L-Cystein ist ein Bestandteil des Antioxidans Glutathion und ist nachweislich in den Stoffwechsel wesentlicher Biochemikalien wie Coenzym A, Heparin und Biotin involviert
  • In-vitro-Studien haben gezeigt, dass diese Verbindung die Aktivität von Acetaminophen neutralisieren kann. Außerdem kann diese Verbindung durch ihre antioxidative Aktivität das Nervensystem schützen.
  • Diese Verbindung kann sich auch an mehrere Metallkofaktoren in Enzymen binden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
MDL-Nummer MFCD00064306
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Ammonium 1000ppm max.
pH 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 400ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +8° to +9.5° (20°C, 589nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 5 g
Formelmasse 121.15
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle