Learn More
L-Cystein, 99,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443400 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443400 25 g
11453400 100 g
11463400 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443400 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210144425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 25 g
Formelmasse 121.16
Physikalische Form Kristallpulver