Learn More
L-Cysteinethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301677
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301677 25 g -
11311677 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04692.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.666 g/mol
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride is widely used in food additive, cosmetic, pharmaceutical area.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cysteinethylester-Hydrochlorid wird häufig in Lebensmittelzusatzstoffen, in Kosmetika und im pharmazeutischen Bereich verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-59-7
Summenformel C5H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.666
MDL-Nummer MFCD00012631
InChI-Schlüssel JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Synonym l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
IUPAC-Name Ethyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C(CS)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Beilstein 3562600
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 185.67
Optische Drehung −12° (c=1 in 1N HCl)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%