Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinmethylester Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10279833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10279833
Marke: Thermo Scientific Chemicals 303240050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18598-63-5
Summenformel C4H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.639
MDL-Nummer MFCD00038985
InChI-Schlüssel WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 5 g
Merck Index 15, 5856
Spezifischer Drehzustand − 2.25 (20.00°C c=5,1 N HCl)
Spezifische Drehung -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver