Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinmethylester Hydrochlorid, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine methyl ester hydrochloride |
| Namenshinweis | 98% |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 15, 5856 |
| Spezifische Drehung | -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) |
| Mehr anzeigen |