Learn More
L-Cystein, Mikromol™
Beschreibung
L-Cystein
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine |
| CAS | 52-90-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Cysteine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C3 H7 N O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP), Acetylcysteine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure |
| Mehr anzeigen |