Learn More
L-Cysteine, TRC
Artikelnummer. 30004475
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004475 2.5 g 2.50 Gramm
30009607 10 mg 10 Milligramm
17960375 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9950002.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3 H7 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 121.16
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP)
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES N[C@@H](CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Menge 2.5 g
Formelmasse 121.0197
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature