Learn More
L-Cystin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058219
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15464699 25 g 25 Gramm
15474699 100 g 100 Gramm
15484699 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15464699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62292.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. (0.5 M HCl: 50Mg/ml) wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30925-07-6
Summenformel C6H14Cl2N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 313.208
MDL-Nummer MFCD00070399
InChI-Schlüssel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine dihydrochloride
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water.
Formelmasse 313.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver