Learn More
L-Cystindimethyl-Ester-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439828 25 g 25 Gramm
15419828 1 g 1 Gramm
15429828 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63234.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32854-09-4
Summenformel C8H18Cl2N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 341.26
MDL-Nummer MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
InChI-Schlüssel QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
PubChem CID 71463656
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt 182°C to 183°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 4727524
Formelmasse 341.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver