Learn More
L-Cystin-dimethylester-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356322 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99790025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine-dimethyl Ester Dihydrochloride
CAS 32854-09-4
Summenformel C8 H16 N2 O4 S2 . 2 Cl H
Menge 25 g
Synonym L-Cystine, 1,1'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride (9CI), Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride, L- (6CI, 7CI, 8CI), L-Cystine dihydrochloride methyl ester, Cystine dimethyl ester dihydrochloride, NSC 161614, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, Dimethyl L-cystinate dihydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxo-propyl]disulfanyl]propanoate dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 341.28
Formelmasse 340.0085