Learn More
L-Cystin-Dinatriumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404719
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15404719 250 g 250 Gramm
15414719 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15404719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62310.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64704-23-0 | C6H10N2Na2O4S2 | 284.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64704-23-0
Summenformel C6H10N2Na2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
MDL-Nummer MFCD00037206
InChI-Schlüssel PLVPMKWGXOOSKL-UHFFFAOYNA-L
Synonym disodium 2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxylatoethyl disulfanyl propanoate
PubChem CID 71607258
IUPAC-Name Dinatrium;2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoethyl]disulfanyl]propanoat
SMILES [Na+].[Na+].NC(CSSCC(N)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine disodium salt
Farbe Braun
Menge 250 g
Optische Drehung +170° (c=2 in 1N HCl)
Formelmasse 284.3
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver