Learn More
L-Dehydroascorbinsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720849 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15720849 1 g 1 Gramm
15730849 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15720849 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 250930010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 490-83-5 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-83-5
Summenformel C6H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
InChI-Schlüssel SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 5-(1,2-Dihydroxyethyl)Oxolan-2,3,4-Trion
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Dehydroascorbic acid
Schmelzpunkt 228.0°C
Prozentgehaltsbereich 95.0 % min. (ELSD) (HPLC)
Menge 1 g
Formelmasse 174.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Dehydroascorbic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Dehydroascorbic acid