Learn More
L-Dierucoyl Lecithin, TRC
Artikelnummer. 30377666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377666 100 mg
30376670 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD441945100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51779-95-4
Summenformel C52H100NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 898.33
Synonym (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (7R,22Z)- 4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, DEPC, Dierucoyl-L-alpha-glycerophosphorylcholine, Dierucoyllecithin
IUPAC-Name [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(Trimethylazanium)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Dierucoyl Lecithin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Formelmasse 897.7187