Learn More
L-Dihydroorotsäure, TRC
Artikelnummer. 30385913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385913 100 mg 100 Milligramm
30370587 250 mg -
30375042 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD451530100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5988-19-2
Summenformel C5H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
Synonym (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
SMILES O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Dihydroorotic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Formelmasse 158.0328