Learn More
L-Erythrulose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Erythrulose |
| CAS | 533-50-6 |
| Summenformel | C4H8O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | L-Glycerotetrulose, (3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC-Name | (3S)-1,3,4-TriHydroxybutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.1 |
| Formelmasse | 120.0423 |