Learn More
L-Formiminoglutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30395566
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395566 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7355581MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Formiminoglutamic Acid
CAS 816-90-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H10 N2 O
Menge 1 mg
Synonym N-(Iminomethyl)-L-glutamic Acid, Formimino-L-glutamic Acid, Formiminoglutamic Acid, N-Formimino-L-glutamic Acid, NSC 334078
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
SMILES N\C=N\[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(E)-Aminomethylenamino]pentandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
Formelmasse 174.064
Reinheit (%) >95