Learn More
L-Fructose (~1,1 M wässrige Lösung), TRC
Artikelnummer. 30392310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392310 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF79251050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Fructose
CAS 7776-48-9
Summenformel C6H12O6
Menge 50 mg
Synonym L-Fructose, Fructose, L- (8CI), L-arabino-2-Hexulose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-1,3,4,5,6-PentaHydroxyhexan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.1 M