Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Fucose, 97 %
Artikelnummer. 10276370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276370 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523011 1 g Glasflasche 1 Gramm
10184560 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276370 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 225880250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2438-80-4
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00135607
InChI-Schlüssel SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Fucose
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 128.0°C to 141.0°C
Farbe Beige bis Grau-Purpur
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 78
Merck Index 15, 4308
Spezifischer Drehzustand - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung − 78.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver