Learn More
L-Fuculose (1 M im Wasser), TRC
Artikelnummer. 30394972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394972 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF83613510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Fuculose
CAS 13074-08-3
Summenformel C6H12O5
Menge 10 mg
Synonym 6-Deoxy-L-tagatose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
IUPAC-Name (3R,4R,5S)-1,3,4,5-Tetrahydroxyhexan-2-eins
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0685
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M