Learn More
L-Glucono-1,5-Lacton, TRC
Artikelnummer. 30240878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240878 100 mg 100 Milligramm
30240906 500 mg 500 Milligramm
30240633 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG413305100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52153-09-0
Summenformel C6 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Synonym L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
IUPAC-Name (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-1
SMILES OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glucono-1,5-lactone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formelmasse 178.0477