Learn More
L-(-)-Glucose, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448107 1 g 1 Gramm
11458107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17496.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L-(-)-Glukose ist ein Enantiomer der häufigeren D-Glukose, einem natürlich vorkommenden Kohlenhydrat, das zahlreichen zellulären Prozessen genutzt wird. L-Glukose ist ein synthetischer Zucker, der bei der Bildung von L-Glukose-Pen-Taacetat, einem potenziellen therapeutischen Wirkstoff für Typ-II-Diabetes, verwendet wird. Darüber hinaus kann L-Glukose vor einer Koloskopie als Kolon-reinigendes Mittel verwendet werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
L-(-)-Glukose ist ein Enantiomer der häufigeren D-Glukose, einem natürlich vorkommenden Kohlenhydrat, das zahlreichen zellulären Prozessen genutzt wird. L-Glukose ist ein synthetischer Zucker, der bei der Bildung von L-Glukose-Pen-Taacetat, einem potenziellen therapeutischen Wirkstoff für Typ-II-Diabetes, verwendet wird. Darüber hinaus kann L-Glucose vor einer Kolonoskopie zur Darmreinigung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol.
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-60-8
Summenformel C6H12O6.
MDL-Nummer MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Glucose
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 148°C to 157°C
Menge 1 g
Beilstein 1724626
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol.
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Optische Drehung −53° (c=10 in Water, 24h)
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke