Learn More
L-(-)-Glucose, wasserfrei, 98 %
Artikelnummer. p-7023689
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11448107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17496.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
L-(-)-Glucose is an enantiomer of the more common D-glucose a naturally occurring carbohydrate used in an abundance of cellular processes. L-Glucose is a synthetic sugar used in the formation of L-Glucose Pen taacetate, a potential therapeutic agent regarding type II diabetes. In addition, L-glucose can be used as a colon cleansing agent for before a colonoscopy procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
L-(-)-Glukose ist ein Enantiomer der häufigeren D-Glukose, einem natürlich vorkommenden Kohlenhydrat, das zahlreichen zellulären Prozessen genutzt wird. L-Glukose ist ein synthetischer Zucker, der bei der Bildung von L-Glukose-Pen-Taacetat, einem potenziellen therapeutischen Wirkstoff für Typ-II-Diabetes, verwendet wird. Darüber hinaus kann L-Glucose vor einer Kolonoskopie zur Darmreinigung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol.
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-60-8
Summenformel C6H12O6.
MDL-Nummer MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Glucose
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 148°C to 157°C
Menge 1 g
Beilstein 1724626
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol.
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Optische Drehung −53° (c=10 in Water, 24h)
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis