Learn More
L-Glutaminsäure-1-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432529
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432529 1 g 1 Gramm
15452529 250 mg 250 Milligramm
15442529 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65342.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 45120-30-7 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45120-30-7
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD00038562
InChI-Schlüssel QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
Synonym h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
PubChem CID 117505
IUPAC-Name (4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 139°C to 145°C
Farbe Weiß
Beilstein 2414793
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver