Learn More
L-Glutaminsäure-5-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479798
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479798 5 g 5 Gramm
15469798 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63223.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester is used as a fine chemical intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-5-tert-Butylester wird als feinchemisches Zwischenprodukt, pharmazeutisches Zwischenprodukt, verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser; praktisch unlöslich in Ethanol oder Äther.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2419-56-9
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD00038580
InChI-Schlüssel OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7010573
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 2049031
Synonym h-glu otbu-oh, l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, h-glu o-t-bu-oh, 2s-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, l-gamma-t-butyl glutamate, l-glutamic acid,5-1,1-dimethylethyl ester, 5-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-1,1-dimethylethyl ester, glu otbu, glu tbu
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water; practically insoluble in ethanol or ether.
Menge 5 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest