Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 %
Artikelnummer. 11925331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11925331 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
10502751 100 g Kunststoffflasche -
10409450 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10458880 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11925331 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 156210050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamic acid
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Sonstige Aminosäuren Not detectable
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Sublimationspunkt >200
Spezifischer Drehzustand +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Menge 5 kg
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Physikalische Form Pulver