missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30004990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004990 25 g 25 Gramm
30006336 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59698025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 45120-30-7
Summenformel C9 H17 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, L-Glutamic Acid tert-Butyl Ester, α-tert-Butyl L-Glutamate;
IUPAC-Name (4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Menge 25 g
Formelmasse 203.1158
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.