Learn More
L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30006336
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006336 1 g 1 Gramm
30004990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5969801G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45120-30-7
Summenformel C9 H17 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, L-Glutamic Acid tert-Butyl Ester, α-tert-Butyl L-Glutamate;
IUPAC-Name (4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Menge 1 g
Formelmasse 203.1158
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature