Learn More
L-Glutaminsäurediethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455908
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455908 5 g 5 Gramm
15465908 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59551.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1118-89-4 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-89-4
Summenformel C9H18ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 239.696
MDL-Nummer MFCD00012509
InChI-Schlüssel WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC-Name Diethyl (2S)-2-aminopentanedioathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Strukturformel C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl
Beilstein 214-270-
Menge 5 g
Formelmasse 239.7
Optische Drehung +22° (c=1 in H2O)
Reinheit (%) 98%