Learn More
L-Glutaminsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11462624 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11462624 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11462624 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0515/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 56-86-0
Schmelzpunkt 205°C
Farbe Weiß
pH 3.3
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C5H9NO4
MDL-Nummer MFCD00002634
Menge 100 g
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formelmasse 147.13g/mol
Physikalische Form Fest