Description
- Glutamin ist außerdem eine der am leichtesten verfügbaren Aminosäuren als Energiequelle bei niedrigem Glukosespiegel und hohem Energiebedarf – insbesondere bei schnell proliferierenden Zelltypen oder Zellen, die unter hypoxischen Bedingungen kultiviert werden, bei denen der Glukosestoffwechsel weniger effizient ist.
- Bei Temperaturen über 4 °C baut sich das L-Glutamin in den Zellkulturmedien nicht-enzymatisch ab.
- Diese kurze Halbwertszeit erfordert, dass L-Glutamin vor der Anwendung frisch zubereiteten Medien zugesetzt wird.
Spécification
Spécification
| Klassifikation | Chemisch definiert, Ohne animalischen Ursprung |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | L-Glutamin |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Ohne |
| Ohne Additive | Keine |
| Menge | 100 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?