Learn More
L(-)-Glutathion, 98 %, oxidiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10185660 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10722895 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185660 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 320225000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27025-41-8
Summenformel C20H32N6O12S2
Molekulargewicht (g/mol) 612.63
MDL-Nummer MFCD00150701
InChI-Schlüssel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-Name 2-Amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansäure
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Glutathione, oxidized
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 178.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.5% max. (800°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 04, IV, 3168
Merck Index 15, 4511
Spezifischer Drehzustand −99.00 (20.00°C c=4,water)
Spezifische Drehung − 99.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 612.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver