Learn More
L-Glutathion, oxidiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405909 1 g 1 Gramm
15415909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63715.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Es dient als Wasserstoffakzeptor bei der enzymatischen Bestimmung von NADP und NADPH
L-Glutathione is used as a Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH, it is used to reduced back to glutathione (GSH) via the NADPH-dependent enzyme glutathione reductase. The ratio of GSH to GSSG is often used to gauge the level of oxidative stress in cells, with higher concentrations of GSSG implying more oxidative stress
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutathion wird als Wasserstoffakzeptor bei der enzymatischen Bestimmung von NADP und NADPH verwendet und zur Reduzierung zurück auf Glutathion (GSH) über das NADPH-abhängige Enzym Glutathion-Reduktase. Das Verhältnis von GSH zu GSSG wird häufig herangezogen, um den Grad des oxidativen Stresses in Zellen zu messen, wobei höhere Konzentrationen von GSSG auf mehr oxidativen Stress hindeuten
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMF und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27025-41-8
Summenformel C20H32N6O12S2
Molekulargewicht (g/mol) 612.63
MDL-Nummer MFCD00150701
InChI-Schlüssel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutathione, oxidized
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 1718700
Merck Index 14,4475
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,DMF,and ethanol.
Optische Drehung −105° (c=2 in Water)
Formelmasse 612.64
Physikalische Form Pulver