Learn More
L-Gulono-1,4-Lacton, TRC
Artikelnummer. 30007442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007442 5 g 5 Gramm
30136670 100 g 100 Gramm
30136344 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8550005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1128-23-0
Summenformel C6 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Synonym L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Gulono-1,4-lactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formelmasse 178.0477
Reinheit (%) >95%