Learn More
L-Gulono-1,4-Lacton, TRC
Artikelnummer. 30136670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136670 100 g 100 Gramm
30136344 25 g 25 Gramm
30007442 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG855000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1128-23-0
Summenformel C6 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Synonym L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Gulono-1,4-lactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formelmasse 178.0477
Reinheit (%) >95%