Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)Homoarginin-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10499260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10499260 1 g Glasflasche 1 Gramm
10553341 5 g Glasflasche 5 Gramm
15179203 25 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 10499260
Marke: Thermo Scientific Chemicals 169090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1483-01-8 | C7H16N4O2·HCl | 224.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1483-01-8
Summenformel C7H16N4O2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 224.69
MDL-Nummer MFCD00012622
InChI-Schlüssel YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid
SMILES C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Homoarginine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 213.0°C to 215.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Spezifische Drehung + 18.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50mg/mL
Formelmasse 224.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Granulatpulver