Learn More
L-Homophenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30398901
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398901 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH60050010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Homophenylalanine
CAS 943-73-7
Summenformel C10 H13 N O2
Menge 10 g
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, L- (8CI), (αS)-α-Aminobenzenebutanoic acid, (+)-(S)-Homophenylalanine, (+)-Homophenylalanine, (+)-L-Homophenylalanine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, (S)-Homophenylalanine, L-2-Amino-4-phenylbutyric acid, L-Benzylalanine, L-Homophenylalanine, L-γ-Phenylbutyrine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Formelmasse 179.0946