Learn More
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Beschreibung
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Hyoscyamine |
| CAS | 101-31-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H23NO3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Daturine |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 289.37 |
| Mehr anzeigen |