Learn More
L-Isoleucinmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30407006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407006 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82018025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 18598-74-8
Summenformel C7H15NO2 . HCl
Menge 25 g
Synonym Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
Formelmasse 181.087