Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Milchsäure, 90%ige Lösung in Wasser
Artikelnummer. p-3598398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Gehäuse 5L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10052490 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
10523941 1 l Glasflasche 1 Liter
10592274 Gehäuse 5L Kunststofftrommel 5 Liter
3 options
Artikelnummer. 10052490
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189872500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00064266
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lactic acid
Siedepunkt 125,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural und Äther, praktisch unlöslich in Chloroform und Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) ≥88%
Dichte 1,2000g/mL
Menge 250 ml
Flammpunkt > 112 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4260 bis 1,4280
Relative Dichte 1,2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.