Learn More
L-Milchsäure, 90 %, TRC
Artikelnummer. 30138060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138060 10 g 10 Gramm
30135744 5 g 5 Gramm
17991155 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL11350010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
Synonym S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES C[C@H](O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Formelmasse 90.0317
Menge 10 g