Learn More
L-(+)-Milchsäure, > 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491681 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491681 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491681 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219022810
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic acid
Farbe Weiß
Dichte 1190 bis 1250 kg/m3 bei 20 °C
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallines Pulver zu Flüssigkeit
Formelmasse 90.08