missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-(+)-Lactic Acid (Free Acid), Fisher BioReagents

Artikelnummer. 11321196
Ansicht ändern
Click to view available options
Braunglas; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11321196 Braunglas; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11321196 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP26615

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
L-(+)-Lactic Acid is a biochemical that contains varying amounts of intermolecular esterification products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic Acid
Namenshinweis Free acid
pH 1.75
CAS 79-33-4
Schmelzpunkt 53°C
Siedepunkt 119°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Summenformel C3H6O3
Merck Index 15, 5385
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98% min.
Dichte 1.20g/cm³
Menge 5 g
Infrarotspektrum Conforms to reference
Verpackung Amber Glass
Physikalische Form Powder/Solid
Dampfdruck 0.0813mmHg at 25°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.