Learn More
L(-)-Milchsäure, Lithiumsalz, 99%, rein
Artikelnummer. 10360834 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10360834 5 g Glasflasche 5 Gramm
10297170 25 g Glasflasche 25 Gramm
10484715 100 g Glasflasche 100 Gramm
10656144 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10360834 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27848-80-2 | C 3 H 5 O 3 Li | 96,01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27848-80-2
Summenformel C3H5O3Li
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
MDL-Nummer MFCD00065512
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonym lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC-Name Lithium;-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Lactic acid, lithium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >75.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt >200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Li
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand −14.5° (20°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung − 14.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/100mL
Formelmasse 96.01
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke