Learn More
L-(+)-Milchsäure-Lithiumsalz, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15855168 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15855168 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15845308 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15855168 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J18160.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27848-80-2
Summenformel C3H5LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
MDL-Nummer MFCD00065399
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonym lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC-Name Lithium;-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic acid lithium salt
Schmelzpunkt 253°C to 255°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 3568332
Formelmasse 96.01
Physikalische Form Kristallpulver