Learn More
Natrium-L-lactat, 60 Gew.%, Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Plastikeimer
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10033813 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10033813 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 250300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 €
    327.00 € / 5 Liter
    Sparen 24.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lactic Acid, Sodium Salt
Namenshinweis 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Dichte 1.3300g/mL
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C3H5NaO3
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Na
Brechungsindex 1.4220 to 1.4250
MDL-Nummer MFCD00066576
Menge 5 L
Merck Index 14,8635
Relative Dichte 1.33
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Viskosität 80-160 mPa.s (20°C)
Formelmasse 112.06