Learn More
L-Milchsäure-Natriumsalz, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11985051 10 g Glasflasche 10 Gramm
11995051 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11985051
Marke: Thermo Scientific Acros 439220100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-56-1
Summenformel C3H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lactic acid sodium salt
Schmelzpunkt 161.6°C to 165°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Na
Formelmasse 112.06
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein