Learn More
L-(+)-Milchsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30136105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136105 5 g 5 Gramm
30135925 10 g 10 Gramm
30007859 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1135055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-56-1
Summenformel C3 H5 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Synonym Sodium S-lactate, sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (2S)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt (1:1), Lactic acid, monosodium salt, L- (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (S)-, (+)-Lactate sodium, (+)-Sodium lactate, (S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium (S)-lactate, Sodium L-(+)-lactate, Sodium L-lactate
IUPAC-Name Natrium; (2S)-2-Hydroxypropanoat
SMILES [Na+].C[C@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium L-lactate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Formelmasse 112.0136