Learn More
L-(-)-Lactid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Lactide |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| Formelmasse | 144.0423 |