Learn More
L-Leucinamid Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucinamide hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4237021 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Optische Drehung | +9.5° (c=2 in Water) |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-methylpentanamid-hydrochloridyl |
| Formelmasse | 166.65 |
| Reinheit (%) | 99% |