Learn More
L-Leucinamid-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10267030
Marke: Thermo Scientific Acros 302980050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10466-61-2 | C6H15ClN2O | 166.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10466-61-2
Summenformel C6H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 166.65
MDL-Nummer MFCD00013012
InChI-Schlüssel VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonym l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
PubChem CID 2733199
IUPAC-Name 2-amino-4-methylpentanamide hydrochloridyl
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Leucinamide hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 244°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand +9° (20°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung + 9
Formelmasse 166.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver